Learn More
Antimonida de bismuto, 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023451
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 12323-19-2 | Bi2Sb2 | 661.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12323-19-2
Fórmula molecular Bi2Sb2
Peso molecular (g/mol) 661.48
Número MDL MFCD00014196
Clave InChI AEMQIQQWIVNHAU-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth antimonide
Cantidad 10 g
Número UN UN1549
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.73
Porcentaje de pureza 99.99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth antimonide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .