Learn More
Citrato de bismuto, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11353988
Citrato de bismuto, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353988
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Código de producto. 11353988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040398.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 813-93-4 | C6H5BiO7 | 398.079 g/mol
Bismuth citrate is used as a progressive hair dye in cosmetics. It is used as antimicrobial agents for syphills, colitis, wound infection, quartan malaria, dyspepsia and peptic ulcers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 813-93-4
Fórmula molecular C6H5BiO7
Peso molecular (g/mol) 398.079
Número MDL MFCD00050817
Clave InChI ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth citrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth citrate usp:usp, bismuth iii citrate, bismuth citrate usp, bismuth 3+ ion citrate, bismuth, citrato 3-, bismuth iii citrate 250g, bismuth 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
PubChem CID 13135
Nombre IUPAC bismuto;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Bi+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth citrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, normalmente 10 micrómetros máx.
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Insoluble in water,alcohol,ether; Soluble in ammonia solution and in solution of alkali citrates; Typical tap density 0;50g/cm3;Soluble in ammonia,alkali citrates; Insoluble in water,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.08
Porcentaje de pureza 94%
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 3.5 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ02G025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog Number040398.30,040398.A1
Número de loteU05I011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2023 Catalog Number040398.30,040398.A1
Número de loteY22H013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number040398.30,040398.A1
Número de loteY09D040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040398.30,040398.A1
Número de loteB28X028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040398.30,040398.A1
RUO – Research Use Only
Título del producto
Citrato de bismuto, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >