Learn More
Citrato de bismuto, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 813-93-4 | C6H5BiO7 | 398.079 g/mol
105.59€ - 365.82€
CAS | 813-93-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H5BiO7 |
Peso molecular (g/mol) | 398.079 |
Número MDL | MFCD00050817 |
Clave InChI | ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | bismuth citrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth citrate usp:usp, bismuth iii citrate, bismuth citrate usp, bismuth 3+ ion citrate, bismuth, citrato 3-, bismuth iii citrate 250g, bismuth 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
PubChem CID | 13135 |
Nombre IUPAC | bismuto;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato |
SMILES | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Bi+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11363988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040398.30 |
250 g |
105.59€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11353988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040398.A1 |
1 kg |
365.82€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Bismuth citrate is used as a progressive hair dye in cosmetics. It is used as antimicrobial agents for syphills, colitis, wound infection, quartan malaria, dyspepsia and peptic ulcers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
813-93-4 | |
398.079 | |
ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K | |
13135 | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Bi+3] |
C6H5BiO7 | |
MFCD00050817 | |
bismuth citrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth citrate usp:usp, bismuth iii citrate, bismuth citrate usp, bismuth 3+ ion citrate, bismuth, citrato 3-, bismuth iii citrate 250g, bismuth 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate | |
bismuto;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato |
Especificaciones
Bismuth citrate | |
813-93-4 | |
Polvo cristalino, normalmente 10 micrómetros máx. | |
MFCD00050817 | |
Insoluble in water,alcohol,ether; Soluble in ammonia solution and in solution of alkali citrates; Typical tap density 0;50g/cm3;Soluble in ammonia,alkali citrates; Insoluble in water,alcohol and ether. | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Bi+3] | |
398.079 | |
398.08 | |
Odorless | |
3.5 g/mL |
(decomposition) | |
Blanco | |
C6H5BiO7 | |
bismuth citrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth citrate usp:usp, bismuth iii citrate, bismuth citrate usp, bismuth 3+ ion citrate, bismuth, citrato 3-, bismuth iii citrate 250g, bismuth 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate | |
ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K | |
bismuto;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato | |
13135 | |
94% | |
Light sensitive |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 212-390-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes