Learn More
Bromuro de bismuto(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13418688
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 7787-58-8 | BiBr3 | 448.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-58-8
Fórmula molecular BiBr3
Peso molecular (g/mol) 448.69
Clave InChI TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
PubChem CID 82232
Nombre IUPAC tribromobismutano
SMILES Br[Bi](Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 453°C
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) bromide
Punto de fusión 218°C
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96 to 103% (Bi)
Fórmula lineal BiBr3
Índice Merck 15,1262
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in solutions of ki,kbr,kcl,dil hcl
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.69
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1