Learn More
Bromuro de bismuto(III), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373317
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
CAS: 7787-58-8 | BiBr3 | 448.692 g/mol
It catalyzes the formation of cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-58-8
Fórmula molecular BiBr3
Peso molecular (g/mol) 448.692
Número MDL MFCD00014195
Clave InChI TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
PubChem CID 82232
Nombre IUPAC tribromobismutano
SMILES Br[Bi](Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 453°C
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) bromide
Punto de fusión 218°C
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.71
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.72