Learn More
Cloruro de bismuto(III), 98 % (peso seco), puede cont. hasta 3 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080805
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Bismuth(III) chloride is used as a catalyst in organic synthesis and to prepare other bismuth salts. It is used as a starting material for the preparation of bismuthoxychloride upon hydrolysis. It is an oxidizing agent to prepare metallic bismuth by reducing agent. Further, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. In addition to this, it is a Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de bismuto(III) se utiliza como catalizador en la síntesis orgánica y para preparar otras sales de bismuto. Se utiliza como material de partida para la preparación de bismutoxicloruro en la hidrólisis. Es un agente oxidante para preparar bismuto metálico mediante agente reductor. Además, cataliza la reacción de Michael y la reacción aldólica de Mukaiyama. También es un ácido de Lewis.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico, ácido nítrico, éter dietílico, acetato de etilo y acetona. Insoluble en alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-60-2
Fórmula molecular BiCl3
Peso molecular (g/mol) 315.33
Número MDL MFCD00003461
Clave InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
Nombre IUPAC triclorobismutano
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición ∼430°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Bismuth (III) chloride
Punto de fusión 230°C to 232°C
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,1262
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.34
Porcentaje de pureza 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain up to 3% water
Olor Irritating
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.75
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tricloruro de bismuto
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .