Learn More
Óxido de cloruro de bismuto(III), 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048882
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 7787-59-9 | BiClHO | 261.437 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-59-9
Fórmula molecular BiClHO
Peso molecular (g/mol) 261.437
Número MDL MFCD00010895
Clave InChI BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
Nombre IUPAC oxobismuto;clorhidrato
SMILES O=[Bi].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) chloride oxide
Punto de fusión (decomposition)
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal BiOCl
Índice Merck 14,1263
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.43
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Índice de refracción 2.15
Densidad 7.72 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) chloride oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .