Learn More
Cloruro de bismuto(III), ultra seco, +99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050127
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
Bismuth chloride is used as a catalyst in organic synthesis. In particular, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. The addition of other metal iodides increases its catalytic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-60-2
Fórmula molecular BiCl3
Peso molecular (g/mol) 315.33
Número MDL MFCD00003461
Clave InChI JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
Nombre IUPAC triclorobismutano
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición ∼430°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) chloride
Punto de fusión 230°C to 232°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,1262
Información de solubilidad It is soluble in methanol, diethyl ether, acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.34
Porcentaje de pureza ≥99.997%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.75 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tricloruro de bismuto
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .