Learn More
Fluoruro de bismuto(III), anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Fabricación de pentafluoruro de bismuto
51.66€ - 511.55€
CAS 7787-61-3
Fórmula molecular BiF3
Peso molecular (g/mol) 265.976
Número MDL MFCD00010893
Clave InChI BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f
PubChem CID 82233
Nombre IUPAC trifluorobismutano
SMILES F[Bi](F)F
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11372168
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013075.14
25 g
51.66€
25 g
11392168
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013075.22
100 g
138.69€
100 g
11382168
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013075.36
500 g
511.55€
500 g
Descripción
Descripción
It is used in the manufacturing of bismuth pentafluoride. Bismuth(III) fluoride is an attractive reagent and catalyst in organic synthesis owing to its low cost, and ease of handling. It is also used in polarography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7787-61-3
265.976
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
82233
F[Bi](F)F
BiF3
MFCD00010893
bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f
trifluorobismutano
Especificaciones
Bismuth(III) fluoride
Anhydrous
Polvo
MFCD00010893
14,1265
Insoluble in water; Soluble in HF.
F[Bi](F)F
265.976
265.98
Odorless
Hygroscopic
727°C
7787-61-3
BiF3
UN3260
bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
trifluorobismutano
82233
99%
1.74
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H319
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca irritación ocular grave.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-124-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Bismuth(III) fluoride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .