Learn More
Fluoruro de bismuto(III), anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372168
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Fabricación de pentafluoruro de bismuto
It is used in the manufacturing of bismuth pentafluoride. Bismuth(III) fluoride is an attractive reagent and catalyst in organic synthesis owing to its low cost, and ease of handling. It is also used in polarography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-61-3
Fórmula molecular BiF3
Peso molecular (g/mol) 265.976
Número MDL MFCD00010893
Clave InChI BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth fluoride, bismuth iii fluoride, bismuthine, trifluoro, trifluorobismuthine, bismuth trifluoride, bismuth iii trifluoride, acmc-1bd9n, ksc378g8f
PubChem CID 82233
Nombre IUPAC trifluorobismutano
SMILES F[Bi](F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) fluoride
Punto de fusión 727°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,1265
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in HF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.98
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.74
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) fluoride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .