Learn More
Óxido de nitrato y bismuto(III), Puratronic™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Descripción
Bismuth(III) nitrate oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is also used in the spectrophotometric detection of bismuth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bismuth(III) nitrate oxide |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN1477 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in acids. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.99 |
Porcentaje de pureza | 99.998% |
Grado | Puratronic™ |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bismuth nitrate oxide
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .