Learn More
Óxido de bismuto(III), +98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15289574 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Para análisis de ultratrazas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1890°C
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) oxide
Punto de fusión 825.0°C
CAS 1304-76-3
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102%
Fórmula molecular Bi2O3
Fórmula lineal Bi2O3
Número MDL MFCD00003462
Fieser 01,59
Índice Merck 15,1273
Sinónimo Bismuth trioxide
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Clave InChI TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Nombre IUPAC dibismuth(3+) trioxidandiide
Peso molecular (g/mol) 465.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.95
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure
Gravedad específica 8.9
Densidad 8.9000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Bismuth(III) oxide