Learn More
Óxido de bismuto(III), polvo amarillo, 99,975 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
63.82€ - 355.77€
CAS | 1304-76-3 |
---|---|
Fórmula molecular | Bi2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 465.96 |
Número MDL | MFCD00003462 |
Clave InChI | TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Bismuth salicylate, basic, Salicylic acid bismuth basic salt |
Nombre IUPAC | dibismuth(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11363978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040394.18 |
50 g |
63.82€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11353978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040394.30 |
250 g |
157.79€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11373978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040394.A1 |
1 kg |
355.77€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Used as Adhesives and sealant chemicals, flame retardants, pigments, propellants and blowing agents. It is also used as solvents. Other uses are in batteries, electrical and electronic products, explosive materials ink, toner, and colorant products, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1304-76-3 | |
465.96 | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trioxidandiide |
Bi2O3 | |
MFCD00003462 | |
Bismuth salicylate, basic, Salicylic acid bismuth basic salt | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Especificaciones
ca 1890°C | |
817°C | |
Amarillo | |
99.975% (Metals basis) | |
MFCD00003462 | |
Insoluble in water. Soluble in acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] | |
465.96 | |
Odorless |
Bismuth(III) oxide | |
1304-76-3 | |
Polvo, normalmente < 4 micrómetros | |
Bi2O3 | |
Bismuth salicylate, basic, Salicylic acid bismuth basic salt | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trioxidandiide | |
465.96 | |
8.9 |
Seguridad y manipulación
H303:Puede ser nocivo en caso de ingestión.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-134-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2984460.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes