Learn More
Óxido de bismuto(III), NanoArc™ BI-7300, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432387
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Partícula opaca de rayos X
  • El óxido de bismuto de NanoArc™ se puede componer en polímeros o sistemas de revestimiento para aumentar la opacidad a los rayos X, mientras que el tamaño de las partículas pequeñas garantiza una interrupción mínima de las propiedades físicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-76-3
Fórmula molecular Bi2O3
Peso molecular (g/mol) 465.96
Número MDL MFCD00003462
Clave InChI TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifica
Punto de ebullición ∼1890°C
Nombre del producto químico o material Bismuth (III) oxide NanoArc™ BI-7300
Punto de fusión 817°C
Color Amarillo
Forma física Polvo APS de 38 nm,S.A. 18 m
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,1273
Información de solubilidad Soluble in acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.96
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Olor Odorless
Densidad 8.9 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato