Learn More
Óxido de bismuto(III), NanoArc™ BI-7300, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Partícula opaca de rayos X
- El óxido de bismuto de NanoArc™ se puede componer en polímeros o sistemas de revestimiento para aumentar la opacidad a los rayos X, mientras que el tamaño de las partículas pequeñas garantiza una interrupción mínima de las propiedades físicas
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | ∼1890°C |
Nombre del producto químico o material | Bismuth (III) oxide NanoArc™ BI-7300 |
Punto de fusión | 817°C |
Color | Amarillo |
Forma física | Polvo APS de 38 nm,S.A. 18 m |
Cantidad | 100 g |
Índice Merck | 14,1273 |
Información de solubilidad | Soluble in acids. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 465.96 |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |