Learn More
Oxiyoduro de bismuto(III), 98 %, puro, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bismuth(III) oxyiodide |
Cantidad | 10 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min |
Fórmula lineal | IBi=O |
Índice Merck | 15,127 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.88 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Grado | Pure |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bismuth(III) oxyiodide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.