Learn More
Subnitrato de bismuto(III), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7071756 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 Kg
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la DAB y la Farmacopea Estadounidense, base de Bi al 71-74 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1304-85-4
Número MDL MFCD00064844
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(Iii) Subnitrate
Nombre de nota Meets analytical specification of USP
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Bi5O(OH)9(NO3)4
Número UN 1477
Formula Weight (peso de la fórmula) 1461.99g/mol
Grado puriss.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 71 to 74% Bi basis (calc. on dried substance)
Envase Frasco de plástico