Learn More
Sulfuro de bismuto(III), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050198
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514.14 g/mol
Bismuth(III) sulfide is used as a starting material to produce other bismuth compounds. It is used in glass industry as a colorant, electronic ceramics, scintillator BGO and in superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1345-07-9
Fórmula molecular Bi2S3
Peso molecular (g/mol) 514.14
Número MDL MFCD00014204
Clave InChI YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dibismuth(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) sulfide
Color Negro-marrón
Forma física Trozos/cristales
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.15
Porcentaje de pureza 99.9%
Densidad 7.7 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) sulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .