Learn More
Sulfuro de bismuto(III), 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bismuth(III) sulfide |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 80.1 to 82.5% (Bi) (Complexometry) |
Fórmula lineal | Bi2S3 |
Índice Merck | 15,1287 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.16 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Grado | Pure |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bismuth(III) sulfide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfuro de bismuto(III), 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido