Learn More
Lingote de bismuto indio estaño (metal de Field), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal) |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt% |
Cantidad | 100 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formulario | Lingote |