Learn More
Lingote de bismuto plomo estaño cadmio (metal de Wood), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050002
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
CAS: 8049-22-7 | Cd12Sn2 | 1586.388 g/mol
Wood's metal is useful as a low-melting solder, low-temperature casting metal, high temperature coupling fluid in heat baths, and as a fire-melted valve element in fire sprinkler systems in buildings. It is also used as a filler when bending thin-walled metal tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8049-22-7
Fórmula molecular Cd12Sn2
Peso molecular (g/mol) 1586.388
Número MDL MFCD00198175
Clave InChI OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6
PubChem CID 71434152
Nombre IUPAC cadmio;estaño
SMILES [Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Color Gris
Punto de fusión 71°C
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Notas del porcentaje del ensayo (Metal de Wood)
Número UN UN3077
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Olor Odorless
Formulario Lingote, aleación fusible
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lead, Cadmium
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lingote de bismuto plomo estaño cadmio (metal de Wood), Thermo Scientific Chemicals >