Learn More
Agujas de bismuto, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Forma: Aprox. 1,5-3,0 mm de diámetro; varias longitudes
77.10€ - 660.00€
CAS | 7440-69-9 |
---|---|
Fórmula molecular | Bi |
Peso molecular (g/mol) | 208.98 |
Número MDL | MFCD00134033 |
Clave InChI | JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod |
PubChem CID | 5359367 |
ChEBI | CHEBI:33301 |
Nombre IUPAC | bismuto |
SMILES | [Bi] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11364228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041485.22 |
100 g |
77.10€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11344228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041485.36 |
500 g |
211.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11354228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041485.A3 |
2 kg |
660.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-69-9 | |
208.98 | |
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N | |
5359367 | |
bismuto |
Bi | |
MFCD00134033 | |
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod | |
CHEBI:33301 | |
[Bi] |
Especificaciones
Bismuth | |
7440-69-9 | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00134033 | |
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N | |
bismuto | |
5359367 | |
Odorless |
Gris | |
Gray needles | |
Bi | |
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod | |
[Bi] | |
208.98 | |
CHEBI:33301 | |
Agujas, aprox. 1,5-3,0 mm de diámetro; varias longitudes |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-177-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes