Learn More
Masa policristalina de bismuto, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352398
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-69-9
Fórmula molecular Bi
Peso molecular (g/mol) 208.98
Número MDL MFCD00134033
Clave InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nombre IUPAC bismuto
SMILES [Bi]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth polycrystalline
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 2 kg
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Formulario Masas