Learn More
Polvo de bismuto, malla -200, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bismuth |
Color | Gris |
Aspecto | Gray powder |
Densidad | 9.79g/cm3 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Metals basis) |
Cantidad | 5 g |
Tamaño de malla | -200 Mesh |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bismuth powder
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.