Learn More
Polvo de bismuto, malla -325, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048304
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-69-9
Fórmula molecular Bi
Peso molecular (g/mol) 208.98
Número MDL MFCD00134033
Clave InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nombre IUPAC bismuto
SMILES [Bi]
Specifications
Nombre del producto químico o material Bismuth powder
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza 99.5%
Tamaño de malla −325 Mesh
Olor Odorless
Peso Apparent density: 3.2g/cm3 to 4.0g/cm3
Formulario Polvo, densidad aparente 3,2-4,0g/cm
compliance-icons
Product Identifier
  • Bismuto
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sólido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.