Learn More
Varilla de bismuto, 11 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bismuth rod |
Nombre de nota | 11mm (0.43 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 100 g |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈9.3g/cm |
Formulario | Varilla, ≈9,3 g/cm |