Learn More
Varilla de bismuto, 12,7 mm de diámetro, +99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bismuth rod |
Nombre de nota | 12.7mm (0.5 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 25 g |
Porcentaje de pureza | ≥99.999% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈12.5g/cm |
Formulario | Varilla, ≈12,5 g/cm |