Learn More
Óxido de vanadio y bismuto, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333618
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
CAS: 14059-33-7 | BiO4V | 323.918 g/mol
Bismuth vanadium oxide is used as a pigment due to its hiding power. It also finds use in paints, coatings, plastic and rubber products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14059-33-7
Fórmula molecular BiO4V
Peso molecular (g/mol) 323.918
Número MDL MFCD00064836
Clave InChI YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Bismuth vanadate
PubChem CID 20243764
Nombre IUPAC bismuto;trioxido(oxo)vanadio
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth vanadium oxide
Color De rojo a amarillo
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3285
Información de solubilidad Soluble in acids; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 323
Porcentaje de pureza 99.9%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth vanadium oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .