Learn More
Eritocromo negro T, Chem Lab™
Click to view available options
Concentración:
10 g/L
5 g/L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | 5 g/L |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Olor | Specific |
Color | Negro |
Cantidad | 1 L |
Forma física | Líquido |