Learn More
Gravis Tapones de rosca de resina fenólica negra
Proporcionan un cierre seguro para una gran variedad de tamaños de cuello de frasco. Los tapones de rosca de resina fenólica negra Gravis son duraderos y resistentes.
Marca: Gravis P09035S100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Revestimientos de cartón con recubrimiento de polietileno resistentes a temperaturas de hasta 80 °C
- Revestimientos de caucho totalmente esterilizables en autoclave
- Revestimientos de espuma de polietileno resistentes a temperaturas de hasta 60 °C
- Revestimientos de butilo/PTFE totalmente esterilizables en autoclave
Especificaciones
Negro | |
Paquete de 100 | |
Poliex de 35 mm | |
Espuma de polietileno |
Resina fenólica | |
100/paquete | |
Tapón |