Learn More
Gravis Tapones de rosca de polipropileno negro
Proporcionan un cierre seguro para una gran variedad de tamaños de cuello de frasco. Los tapones de rosca de polipropileno negro Gravis son duraderos y resistentes.
83.65€ - 138.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | Paquete de 100 |
Cantidad | 100/paquete |
Tipo de producto | Tapón |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca (métrico) | Revestimiento del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca (métrico) | Revestimiento del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11733793
|
Gravis
B00455S100 |
48 mm de AT | Espuma de polietileno |
83.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11783793
|
Gravis
B00466S100 |
58 mm de AT | Espuma de polietileno |
138.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Resistentes al agua
- Disponibles con revestimientos de espuma de polietileno o de polivinilo
Especificaciones
Negro | |
Paquete de 100 | |
Tapón | |
Polipropileno |
Polipropileno | |
100/paquete | |
Espuma de polietileno |