Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Blast
Click to view available options
:
Color: Transparente
Descripción
- Lente transparente.
- Tecnología aprobada para desgaste continuo y certificada con calidad óptica perfecta.
- Revestimiento antiarañazos.
- Revestimiento antivaho.
- 99,9 % de protección contra rayos UVA/UVB.
- Acolchado de espuma transpirable.
- Visión completa.
- Rótula giratoria.
- Correa ajustable.
- Canal de evacuación para líquidos.
- Se pueden poner sobre gafas graduadas.
- Compatibles con respirador de media máscara.
- Se pueden utilizar como protector facial con accesorio de visera.
- Protección de lente y montura contra impactos de energía media, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 120 m/seg.
- Protección de lente y montura contra partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Protección de montura contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión.
- Protección de montura contra gotas, salpicaduras, metal fundido y sólidos calientes.
- Certificado de norma europea CE disponible.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado de norma europea CE disponible. |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Azul, negro |
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Policarbonato |
Material del bastidor | TPR |
Protección UV | Sí |
Título del producto
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Blast >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido