Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad para llevar sobre las gafas
Click to view available options
Peso (métrico):
33 g
67 g
68 g
Descripción
- Montura muy envolvente
- Protección superior, inferior y lateral
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antivaho |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad para llevar sobre las gafas |
Color de marco | Azul cristalino |
N.° por paquete | 1 unidad |
Peso (métrico) | 68 g |
Material | Policarbonato |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | PVC |