Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad para llevar sobre las gafas
Click to view available options
Peso (métrico):
33 g
67 g
68 g
Descripción
- Montura muy envolvente
- Protección superior, inferior y lateral
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma europea |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad para llevar sobre las gafas |
Detalles de ventilación | Escalonado |
Peso (métrico) | 67 g |
Lens Material | Policarbonato |