Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Blast
Click to view available options
Transparente
Descripción
- Gafas de seguridad.
- Diseño modular.
- Admiten un respirado de media máscara para una mayor protección.
- Disponibles con o sin espuma.
- Visión completa.
- Diseño de rótula giratoria.
- Correa ajustable.
- Canal de evacuación para líquidos.
- Se pueden poner sobre gafas graduadas.
- EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
- EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2, color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
- Riesgo mecánico B: impacto de energía media: Impacto de energía media, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 120 m/seg
- Riesgo mecánico T: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Riesgo térmico 9: este marcado garantiza la protección contra las gotas de líquido, los sólidos calientes, los metales fundidos o la emisión de radiación intensa. Solo gafas de seguridad.
- Resistencia al empañamiento N: el revestimiento antivaho, N, es un tratamiento antivaho certificado.
- Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
- Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN166, EN170/2-1.2, riesgo químico 3, riesgo mecánico B/T, riesgo térmico 9, antivaho N, clase óptica 1, CE |
Tipo de lente | Resistentes al calor |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a impactos, AntiUV |
Descripción | Modelo BLARSI |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores, protección, desgaste continuo |
Incluye | Correa de nailon ajustable |
N.º por caja | 65/caja |
N.° por paquete | 1/bolsa, 5/paq. |