Learn More
Blasticidina S, clorhidrato (de Streptomyces griseocromogenes), Fisher BioReagents
Código de producto. 10658203
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Envase:
Vidrio ámbar
CAS 3513-03-9
Fórmula molecular C17H27ClN8O5
Peso molecular (g/mol) 458.90
Clave InChI YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo BLA-S, Cytovirin
PubChem CID 124080960
Nombre IUPAC (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-Amino-5-[carbamimidoil(metil)amino]pentanoil]amino]-6-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-3,6-dihidro-2H-piran-2-carboxílico, ácido; clorhidrato
SMILES CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Blasticidin S Hydrochloride
Tipo Blasticidin S Hydrochloride
Nombre de nota From Streptomyces griseochromogenes
Forma física Polvo/Sólido
Punto de fusión 248°C
Envase Vidrio ámbar
Potencia 900μg/mg min.
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.69
Porcentaje de pureza 99.0% min.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Blasticidin S Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.