Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A USP con tapón de vidrio de Blaubrand™
Fabricado con vidrio de borosilicato de clase A y cumple con las normas DIN EN ISO 1042.El matraz aforado de vidrio de borosilicato de Blaubrand ™ clase A USP con tapón de vidrio incluye certificado de lote la USP. Certificado individual de USP disponible bajo solicitud. El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
49.55€ - 63.44€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud. |
Material del cierre | Vidrio |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15173078
|
BRAND™
36979 |
100 ml | 14/23 | ±0,08 ml de la USP |
63.44€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15178434
|
BRAND™
36973 |
10 ml | 10/19 | ± 0,02 ml de la USP |
49.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15123129
|
BRAND™
36975 |
20 ml | 10/19 | ± 0,02 ml de la USP |
49.55€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado «para contener» (TC, pulgadas)
- Tapón de vidrio incluido.
- El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
- Incluye certificado de lote USP. Certificado individual de USP disponible bajo solicitud.
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Vidrio | |
Vidrio de borosilicato | |
A |
DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud. | |
Transparente | |
2 unidad |