Learn More
Brand™ Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato Silberbrand™
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato BRAND™ Silberbrand™ incluye tapón de polipropileno. El marcado DE-M en esmalte blanco permite una rápida comprobación del volumen.
26.02€ - 128.00€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11858351
|
Brand™
36748 |
50 ml | 12/21 | ±0,09 ml | |||||
11838351
|
Brand™
36743 |
10 ml | 10/19 | ±0,06 ml | |||||
12683566
|
Brand™
36746 |
20 ml | 10/19 | ±0,06 ml | |||||
11848351
|
Brand™
36747 |
25 ml | 10/19 | ±0,06 ml | |||||
11868351
|
Brand™
36749 |
100 ml | 12/21 | ±0,15 ml | |||||
11878351
|
Brand™
36750 |
200 ml | 14/23 | ±0,25 ml | |||||
11888351
|
Brand™
36751 |
250 ml | 14/23 | ±0,25 ml | |||||
10211741
|
Brand™
36753 |
1000 ml | 24/29 | ±0,6 ml | |||||
10291831
|
Brand™
36754 |
2000 ml | 29/32 | ±0,9 ml | |||||
10663001
|
Brand™
36755 |
5 l | 34/35 | ±1,8 ml | |||||
11898351
|
Brand™
36752 |
500 ml | 19/26 | ±0,4 ml | |||||
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Cumple con DINEN ISO 1042
- Clase B
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye tapón de polipropileno
- El marcado DE-M en esmalte blanco permite una rápida comprobación del volumen
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Polipropileno | |
Vidrio de borosilicato |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
B |