Learn More
Brand™ Matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato de clase A USP con tapón de vidrio Blaubrand™
Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de USP de vidrio ámbar de borosilicato de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro. El tapón de vidrio es intercambiable con el tapón de polipropileno. Certificado individual de USP disponible bajo solicitud.
83.40€ - 89.80€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042, certificado individual USP bajo solicitud |
Material del cierre | Vidrio |
Color | Ámbar |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Tipo de producto | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Tipo de producto | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15252845
|
Brand™
37464 |
25 ml | 10/16 | Matraces volumétricos | ±0,03 ml |
83.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15272845
|
Brand™
37467 |
100 ml | 14/23 | Matraces volumétricos | ±0,08 ml |
89.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye tapón de vidrio ámbar, intercambiable con tapón de polipropileno.
- El matraz ámbar oscuro protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro.
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Vidrio | |
Vidrio de borosilicato | |
Matraces volumétricos |
DIN EN ISO 1042, certificado individual USP bajo solicitud | |
Ámbar | |
2 unidad | |
A |