Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A de la USP Blaubrand™, con certificado
Fabricadas con vidrio de borosilicato de clase A y cumplen con los estándares DIN EN ISO 1042. Incluye tapón de polipropileno. El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen. Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP.
37.05€ - 109.00€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud |
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15801158
|
BRAND™
956938 |
5 mL | N/A | ||||||
15801198
|
BRAND™
956943 |
10 ml |
54.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10834011
|
BRAND™
956947 |
25 ml |
55.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15821198
|
BRAND™
956948 |
50 ml |
56.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15831198
|
BRAND™
956949 |
100 ml |
58.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15841198
|
BRAND™
956950 |
200 ml |
60.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15851198
|
BRAND™
956951 |
250 ml |
61.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15861198
|
BRAND™
956952 |
500 ml |
65.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13419366
|
BRAND™
956953 |
1000 ml |
87.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15871198
|
BRAND™
956954 |
2000 ml |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Tapón de polipropileno incluido.
- El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
- Calibrado «para contener» (TC, in)
- Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Polipropileno | |
Vidrio de borosilicato |
DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud | |
Transparente | |
A |