Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla de vidrio de una marca Uno BLAUBRAND™, clase A, con certificado
El esmalte azul de alto contraste ofrece una combinación óptima de resistencia y legibilidad. Se entrega con certificado de conformidad USP individual.
49.00€ - 51.15€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP
Clase A
Material AR-GLAS™
Tipo Pipeta con perilla
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15865562
Ver documentos
BRAND™
950601
0,5 ml
49.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Añadir a la cesta
15836925
Ver documentos
BRAND™
950613
15 ml
50.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Añadir a la cesta
15144332
Ver documentos
BRAND™
950615
25 ml
51.15€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricada con AR-GLAS™
  • La geometría de flujo optimizada en la punta garantiza una dispensación fiable de líquidos desde la pipeta
  • Bordes pulidos al fuego para una mayor durabilidad
  • Disponibles en todos los tamaños ISO de 0,5 a 100 ml
  • Se entrega con certificado de conformidad USP individual
Especificaciones
Especificaciones
USP
A
AR-GLAS™
Pipeta con perilla