Learn More
BRAND™ Matraz aforado Blaubrand™ PURprotect™ de vidrio de borosilicato de clase A recubierto
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO1042. El matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A recubierto BRAND Blaubrand™ PURprotect™ ayudará a contener los fragmentos de vidrio en caso de rotura gracias a su funda protectora. En comparación con los matraces de vidrio sin revestimiento, la carga electrostática no aumenta. El revestimiento de color azul claro facilita la distinción óptica.
73.50€ - 129.00€
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente con recubrimiento azul claro
Material Vidrio de borosilicato
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Estilo de cuello Tolerancia Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Estilo de cuello Tolerancia Precio Cantidad y disponibilidad  
10719375
Ver documentos
BRAND™
36553
1000 mL 24/29 Estrecha ±0,4 ml
98.50€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10505125
Ver documentos
BRAND™
36552
500 mL 19/26 Estrecha ± 0,25 ml
129.00€
paquete de 2
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10440285
Ver documentos
BRAND™
36548
50 mL 14/23 Ancha ±0,1 ml
74.25€
paquete de 2
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10788805
Ver documentos
BRAND™
36549
100 mL 14/23 Estrecha ±0,1 ml
73.50€
paquete de 2
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10709375
Ver documentos
BRAND™
36550
200 mL 14/23 Estrecha ±0,15 ml
91.75€
paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Añadir a la cesta
10401055
Ver documentos
BRAND™
36551
250 mL 14/23 Estrecha ±0,15 ml
102.00€
paquete de 2
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • The PUR coating envelops the volumetric flasks like a protective skin. In the event of breakage, the safety coating helps contain the glass fragments.
  • Compared to uncoated glass flasks the electrostatic charge is not increased.
  • The light blue coating facilitates optical distinction.
  • The maximum operating temperature at dry heat is 135°C (exposure time < 30 min).
  • Frequent autoclaving at 121 °C reduces splintering protection.
  • Cleaning up to max. 95 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Calibrado «para contener»
Polipropileno
Vidrio de borosilicato
DIN EN ISO 1042
Transparente con recubrimiento azul claro
A