Learn More
Hirschmann™ Aparato de titulación con llave de paso de vidrio con graduaciones en azul de clase AS
Para un análisis volumétrico preciso en el laboratorio.
Marca: Hirschmann™ 3540175
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Clase AS
- Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN&trade para ofrecer resistencia a los productos químicos y a choques térmicos
- Marcas de graduación azules
- Con tiras Schellbach para mejorar la legibilidad
- Llave de paso de vidrio lateral
- Con identificación de lote fechada
- Graduación del anillo de punto principal
- Disponible con o sin frasco de almacenamiento de vidrio transparente de 2000 ml
- Conforme a DIN EN ISO 385
Especificaciones
50 ml | |
Vidrio | |
Frasco de almacenamiento de vidrio transparente de 2000 ml | |
Lateral | |
±0,5 ml | |
Clase AS |
500 mm | |
0,1 ml | |
Azul | |
Vidrio | |
Aparatos de valoración | |
DIN EN ISO 385 |