Learn More
Hirschmann™ Buretas automáticas clase AS DURAN™, graduación azul con llave de paso intermedia
Código de producto. 10436601
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Excelente para la dispensación automática de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas automáticas clase AS Hirschmann™ con graduación azul están disponibles en una gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades.
  • De conformidad con Pellet
  • Schellbach
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
  • Llave de paso de vidrio lateral con llave de paso intermedia
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Material Vidrio
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Frasco de almacenamiento de vidrio transparente de 2000 ml
Báscula Azul
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo Bureta de titulación automática
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385