Learn More
Buerkle™ Boquilla de manguera de polipropileno para la llave de paso Buerkle™
La boquilla de polipropileno azul de Buerkle™ es un accesorio hermético para utilizar con la llave de paso de Buerkle™.
18.15€
Especificaciones
Tipo | Boquilla para manguera |
---|---|
Descripción | Azul |
Material | Polypropylene |
Para utilizar con (equipo) | Llave de paso StopCock |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10188952
|
Buerkle™
0525-1308 |
8 mm |
18.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10033732
|
Buerkle™
0525-1312 |
12 mm |
18.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Las partes en contacto con los medios son de polipropileno, polietileno y PTFE
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Boquilla para manguera | |
Azul | |
Polypropylene | |
Llave de paso StopCock |