Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: Vinilo para interiores y exteriores CleanLift™
BMP™51/BMP™53 Cartridges: CleanLift™ Vinyl labels are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
Marca:  Brady™ 143390
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12724079
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Cartuchos BMP™51/BMP™53:Las cintas de vinilo CleanLift™ están fabricadas en vinilo duradero termorretráctil con un adhesivo ultra-agresivo que es ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
  • Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
  • Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
  • Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Especificaciones
Blanco sobre azul
Vinilo
1,5 in
38,10 mm
0,004 in.
Permanente
Cinta Labelmaker BMP51/53
De -40 a 180 °F
ASTM D 523, PSTC-133, RoHS
1 unidad
BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker
25 ft
7,62 m
762 cm
0,102 mm
No estéril
Brillo
-40°C a +82°C
Marcadores de tuberías, cintas de flecha, señalización de almacenes, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo para su uso en int interiores y exteriores.