Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas monocromática BMP71
Impresora de etiquetas portátil
Marca: Brady™ 710599
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Más de 500 símbolos incluidos
- Pantalla LCD en color
- Cinta continua y etiquetas troqueladas
Especificaciones
Impresora de etiquetas | |
Transferencia térmica | |
241,30 mm | |
241,30 x 332,70 mm | |
Teclado QWERTY, enchufe EU | |
Danés; holandés; inglés; finlandés; francés; italiano; noruego (Bokmål); polaco; portugués; rumano; español; sueco | |
38,10 mm/seg. | |
USB | |
2,49 kg | |
1 unidad | |
Adaptador de CA, batería recargable |
LCD | |
332,70 mm | |
116,80 mm | |
monocromo/a | |
Maletín rígido con batería recargable de NiMH, adaptador de CA, cable de comunicaciones USB, TLSTM2200™/HandiMark™, adaptador de rollo de material, guía de inicio rápido, CD del producto (con controlador de la impresora, tutoriales, guía de usuario completa), kit de limpieza | |
200 MB: hasta 100.000 etiquetas | |
300 ppp | |
De 5 °C a 40 °C | |
Etiquetado general y marcado de componentes electrónicos, Identificación de laboratorio, Señales de seguridad, Marcado de cables y alambres | |
2 años |