Learn More
IKA™ Tubos BMT-20-S
Marca: IKA™ 0003703200
251.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Tubo BMT-20-S | |
Molienda en seco de muestras secas y quebradizas (por ejemplo, caolín, yeso, pigmentos coloreados, comprimidos), maceración celular, procesamiento de materiales mezclados con líquidos | |
25 paq. |
De 2 a 15 ml | |
BMT-20-S |