Learn More
Bohlender™ Abrazaderas para uniones de BOLA™
Abrazaderas para uniones con núcleo de resorte de acero para la conexión de juntas de suelo estándar.
Marca: Bohlender™ H942-45
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Núcleo de resorte de acero encapsulado de PTFE
- Resistencia química universal, ya que el producto solo está expuesto al PTFE
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Conexión de juntas esmeriladas estándar | |
NS 45/50 |