Learn More
Bohlender™ Adaptadores GL para juntas esmeriladas de PTFE/PPS Bola
Utilice estos adaptadores para montar componentes con juntas esmeriladas (cojinetes de agitadores, condensadores, etc.) en frascos de vidrio o cuellos con rosca GL. Los adaptadores GL para juntas esmeriladas Bohlender™ BOLA™ se pueden retirar y fijar en otro frasco sin riesgo de desorganizar los tubos.
Marca:  Bohlender™ D734-40
Código de producto. 10422943
  • 137.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 27-05-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tapón de rosca negro de PPS con rosca GL 45
  • Inserto móvil con junta esmerilada de PTFE
  • Transición de una junta esmerilada a una rosca de vidrio
  • El cuerpo se puede girar independientemente del tapón de rosca
  • Muy buena resistencia química
  • Para temperaturas de trabajo de hasta un máximo de +250 °C
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de componentes con junta esmerilada (condensadores, cojinetes de agitadores, etc.) en frascos de vidrio o cuellos con rosca GL.
Adaptadores para juntas esmeriladas GL
29/32
PPS, PTFE